Documenti fondamentali
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero FEMA:
3416
Numero CE:
N° CoE:
11170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.107
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
100 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)