Key Documents
199893
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Solubilità
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-5(2)8-4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate forms coordination compounds with Co(2+). These compounds inhibit photosynthetic electron flow and ATP-synthesis and acts as Hill reaction inhibitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beatriz King-Díaz et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 93-108 (2008-03-28)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterization of Co(2+) coordination compounds with ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate (emizco). The effects of emizco, the metal salts CoCl(2).6H(2)O, CoBr(2), Co(NO(3))(2).6H(2)O and their metal coordination compounds [Co(emizco)(2)Cl(2)], [Co(emizco)(2) Br(2)].H(2)O, [Co(emizco)(2) (H(2)O)(2)(NO(2))(2).2H(2)O were