W338907
Safranal
≥90%, stabilized
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥90%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
medicinal; herbaceous; woody; spicy; phenolic
Stringa SMILE
CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3
SGAWOGXMMPSZPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Proteomic and molecular analyses to understand the promotive effect of safranal on soybean growth under salt stress.: This study investigates the role of safranal in enhancing soybean growth under saline conditions through a proteomic and molecular lens, potentially offering insights into stress resistance mechanisms in crops (Kausar et al., 2024).
- Investigation of the effect of safranal and crocin pre-treatment on hepatic injury induced by infrarenal aortic occlusion.: The study evaluates the protective effects of safranal and crocin on liver injury in an experimental model, highlighting their potential therapeutic benefits (Ozkececi et al., 2016).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?