Documenti fondamentali
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
Sinonimo/i:
Acid Red 71
About This Item
Formula condensata:
C24H18N4O7S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.53
Colour Index:
27165
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Crocein Scarlet 7B,
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~65-85%
Colore
red to brown
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
Azioni biochim/fisiol
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Safranal ≥90%, stabilized
Sigma-Aldrich
W338907
Safranal
Direct Red 80 Dye content 25 %
Sigma-Aldrich
365548
Direct Red 80
Acid Fuchsin used in tissue staining
Sigma-Aldrich
F8129
Acid Fuchsin
Sieroalbumina lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sigma-Aldrich
05470
Sieroalbumina
Acido acetico glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Acido acetico
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)