W337609
4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
cassis pentanone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
78 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; metallic; sulfurous
Stringa SMILE
CSC(C)(C)CC(C)=O
InChI
1S/C7H14OS/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3
DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Optimization of ultrasound assisted-emulsification-dispersive liquid-liquid microextraction by experimental design methodologies for the determination of sulfur compounds in wines by gas chromatography-mass spectrometry.: This paper discusses the optimization of a novel extraction technique using 4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone for identifying sulfur compounds in wines. The methodology enhances the detection capabilities of gas chromatography-mass spectrometry, offering significant improvements in food safety and quality control (Silva MF et al., 2010).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?