Documenti fondamentali
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Benzyl carbinyl phenylacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero FEMA:
2866
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.707
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; rose; sweet
Stringa SMILE
O(CCc2ccccc2)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)