Documenti fondamentali
W272604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nonynoate
99%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero FEMA:
2726
Numero CE:
N° CoE:
479
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.156
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
121 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; violet
Stringa SMILE
CCCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-7H2,1-2H3
NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roman Rieger et al.
Journal of autoimmunity, 27(1), 7-16 (2006-08-01)
Antimitochondrial antibodies (AMA) are unique among autoimmune serologic reactants because of their extremely high association with the index disease primary biliary cirrhosis (PBC). This autoantibody response is specifically directed only to the lipoyl domain of the mitochondrial 2-oxo-acid dehydrogenase complexes
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)