W272205
Methyl myristate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
323 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
It is one of the main:
- phytochemical constituent of Cycas Beddomei cones
- volatile flavor component of γ-aminobutyric acid (GABA) tea
Applicazioni
- Modulating the hydrophobicity of cellulose by lipase-catalyzed transesterification.: This research discusses the use of methyl myristate for modifying cellulose properties through enzymatic processes, which can be crucial for developing hydrophobic materials for various industrial applications (Sharma et al., 2024).
- Biosynthesis of insect sex pheromone precursors via engineered β-oxidation in yeast.: Demonstrates the synthesis of methyl myristate in yeast as a precursor to pheromones, suggesting its potential in bioengineering for sustainable agricultural practices (Petkevicius et al., 2022).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W272205-20KG-K | 4061837516207 |
W272205-8KG-K | 4061837520488 |
W272205-SAMPLE | |
W272205-SAMPLE-K | 4061837520495 |
W272205-1KG | |
W272205-1KG-K | 4061837520464 |
W272205-20KG | |
W272205-8KG |