W244112
Ethyl laurate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
269 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; waxy; soapy; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?