Documenti fondamentali
W221811
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
natural, FG
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2218
Beilstein:
1752803
Numero CE:
N° CoE:
444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.449
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W221811-5KG-K4061833901915
W221811-SAMPLE-K4061834354994
W221811-100G-K4061834396406
W221811-1KG-K4061834365341