Documenti fondamentali
W218804
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Butyl 2-methylpropanoate, Butyl isobutanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2188
Numero CE:
N° CoE:
291
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.416
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; banana; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent. It is one of the main volatile flavor compounds present in Chardonnay musts.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)
Evaluation of an aroma similar to that of sparkling wine: Sensory and gas chromatography analyses of fermented grape musts
Mamede ME, et al
Food Chemistry, 89(1), 63-68 (2005)