Documenti fondamentali
W215311
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2153
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral, Citronellol, Limonene, Linalool and Citrus bergamia
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial), citronellol, Citrus bergamia peel oil expressed
Categoria alternativa più verde
Organolettico
orange; citrus; woody
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)