THSD2142
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/Al2O3
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D2142
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Note legali
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)