THS05147
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Wilkinson′s catalyst Rh(I) (TPP)Cl
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 05147
L × diam.
30 mm × 4 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)