TEM-CF200HCU
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY ON 200 HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Materiali
carbon film
copper grid
Descrizione
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
Confezionamento
box of 25
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)