Documenti fondamentali
930350
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome del prodotto
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Materiali
carbon film
copper grid
Descrizione
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
Confezionamento
box of 50
Dimens. griglia
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)