T8809
Tetracyanoethylene
96%
Sinonimo/i:
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
- Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
- Thermal addition reaction with alkynes
- One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
- Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
- Biotransformation by Botrytis cinerea
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?