SYNS321230
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size 12/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S321230
Dimensioni foro
2 mm
Descrizione generale
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)