Documenti fondamentali
SYNF624250
Synthware pressure equalizing addition funnel
250 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware F624250, dropping funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F624250
Capacità
250 mL
250 mL
Descrizione generale
With 1:5 PTFE stopcock
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)