SYNF724000
Synthware™ Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F724000, filtering flask with outer joint
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom flask
glass flask
Giunto
joint: ST/NS neck24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F724000
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)