SYNF444400
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F444400, 3-neck round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Giunto
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F444400
Capacità
100 mL
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)