Documenti fondamentali
SYNA962440
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, bend: 105 deg
Sinonimo/i:
Synthware A962440, Drip adapter, Distillation adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A962440
Categorie correlate
Descrizione generale
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)