Documenti fondamentali
SYNC243445
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
Sinonimo/i:
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS34/45
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C243445
Lunghezza camicia
190 mm
Descrizione generale
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)