Documenti fondamentali
SYNA791924
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 19/38, male joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A791924, glass bushing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
female joint: ST/NS19/38
male joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A791924
Categorie correlate
Descrizione generale
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)