Key Documents
SM75100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Formula condensata:
Al
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 1 pieces
Misura
20 mm × 20 mm
Spessore
100 μm
Dimensione pori
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)