Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
SmartPor, alumina membrane
Formula condensata:
Al
Products
Categoria del prodotto
membranes (27)
Marchio
Sigma-Aldrich (27)
Materiale della membrana
Filtra i prodotti
Showing 1-20 of 27
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
SM75501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM25501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM40501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM4050201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM4050105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM60501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM2550205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM6050105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM25100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM251001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM75100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM751001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM40100201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM60100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM601001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM60100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM75100201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM40100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM6050205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
SM40100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2