SM40501010
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
alumina membrane
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 10 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Compatibilità
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SM40501010-10EA | 4061835532476 |