Documenti fondamentali
SLW718242
Pyrex® Mortar
120 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 718242
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
718242
SciLabware
Altezza
75 mm
D.E.
100 mm
Capacità
120 mL
Descrizione generale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)