Documenti fondamentali
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2145/06M
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 90 - 150 mm
Caratteristiche
long stem
Produttore/marchio commerciale
2145/06M
SciLabware
Diam. filtro
90—150 mm
Lungh. stelo
150 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
80 mm
Descrizione generale
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW2145/06M-10EA4061832439297