Key Documents
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2145/03M
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 70 - 90 mm
Caratteristiche
long stem
Produttore/marchio commerciale
2145/03M
SciLabware
Diam. filtro
70—90 mm
Lungh. stelo
150 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
70 mm
Descrizione generale
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)