Documenti fondamentali
SLW1569/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
10000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1569/18D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Giunto
joint side arm29/32
joint stopper60/46
Produttore/marchio commerciale
1569/18D
SciLabware
Altezza
414 mm , with stopper
Diametro corpo
227 mm
D.I. collo
60 mm
Capacità
10000 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)