SLW1526/22D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 20000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1526/22D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Giunto
Joints ST/NS neck (59)
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1526/22D
Diametro bottiglia × alt.
288 mm × 492 mm
Capacità
20000 mL
D.I. collo
59 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with unground neck
- For use with rubber stoppers (not supplied)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)