BR122578
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 20000 mL
Sinonimo/i:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL45)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
graduations
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 122578
Capacità
20000 mL
diam. × alt.
300 mm × 510 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)