SLW1521/16D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 5000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1521/16D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Giunto
joint ST/NS neck45/40
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1521/16D
Diametro bottiglia × alt.
181 mm × 333 mm , With stopper
Capacità
5000 mL
D.I. collo
45 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)