Documenti fondamentali
SIK7119-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6-Nonafluorohexylphosphonic acid
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6F9O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
FGHHNAZKTIELTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Note legali
Product of SiKEMIA
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)