Documenti fondamentali
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F13O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.08
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)