Key Documents
R541168
3-BENZOYL-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.386
Numero MDL:
Altre note