Documenti fondamentali
QBD11345
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H54F4O15
Peso molecolare:
766.77
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Caratteristiche e vantaggi
Hydroxy-dPEG ®₁₂-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)