QBD10406
MAL-dPEG®4-(m-dPEG®12)3
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
Architettura del polimero
shape: branched
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C106H202N6O50/c1-120-24-27-128-40-43-136-54-57-142-66-69-148-78-81-154-90-93-157-87-84-151-75-72-145-63-60-139-51-48-133-37-32-125-21-12-108-100(114)7-17-160-96-106(111-103(117)10-16-123-30-35-131-46-47-132-36-31-124-20-11-107-99(113)6-15-112-104(118)4
NDEZSFRLBSRIHD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10406-1000MG | 4061832877617 |
QBD10406-100MG | 4061832877624 |