QBD10303
m-dPEG®24-TFP ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C56H100F4O26/c1-62-4-5-64-8-9-66-12-13-68-16-17-70-20-21-72-24-25-74-28-29-76-32-33-78-36-37-80-40-41-82-44-45-84-48-49-85-47-46-83-43-42-81-39-38-79-35-34-77-31-30-75-27-26-73-23-22-71-19-18-69-15-14-67-11-10-65-7-6-63-3-2-53(61)86-56-54(59)51(57)50-5
JHPTVWWOCBUVIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)