P63395
2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.13
Beilstein:
131631
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
246-248 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4.H2O/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
PLNFTNOXJDBMSM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Adeline Sham et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1106-1115 (2014-11-06)
Clinical applications of tissue engineering are constrained by the ability of the implanted construct to invoke vascularization in adequate extent and velocity. To overcome the current limitations presented by local delivery of single angiogenic factors, we explored the incorporation of