P56208
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.11
Beilstein:
147982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
188 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?