Documenti fondamentali
540498
Sigma-Aldrich
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
272-277 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)