P35359
Diphenyl sulfone
97%
Sinonimo/i:
Phenyl sulfone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
379 °C (lit.)
Punto di fusione
123-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | SAB3501125 | SAB3501120 | SAB3501119 |
---|---|---|---|
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
unconjugated | unconjugated | unconjugated | unconjugated |
100 | 100 | 100 | 100 |
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | ELISA: suitable, western blot: suitable | ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
SARS coronavirus ... S(43740568) | SARS coronavirus ... S(43740568) | SARS coronavirus ... S(43740568) | SARS coronavirus ... S(43740568) |
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
363.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
184 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?