N1280
Norclomipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-Desmethylclomipramine
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to yellow
Stringa SMILE
Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
KMDDAZOLOSKTKZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?