Documenti fondamentali
MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350064
Volume
6 x 30 mL
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)