Documenti fondamentali
MT51340403
Mettler-Toledo Economic & Easy dissolved oxygen sensor
cable size 1.1 m
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Descrizione
BNC connector
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340403
Dimens. cavo
1.1 m
Descrizione generale
Galvanic dissolved oxygen sensor without integrated temperature sensor, robust and easy to use.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)