MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinonimo/i:
liquid pH 9.21 buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302070
Volume
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)