MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
Sinonimo/i:
liquid pH buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302068
Confezionamento
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
Categorie correlate
Descrizione generale
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)