MT51350034
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 250 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350034
Volume
250 mL
pH
7
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)